Learn More
(R)-N-FMOC-α-methylphenylalanin Sesquihydrat, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-N-FMOC-α-Methylphenylalanine sesquihydrate |
| Namenshinweis | 98% ee |
| CAS | 152436-04-9 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 79°C to 104°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Enantiomerenüberschuss | 98.0% min. |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (R)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?