Learn More
(R)-N-FMOC-(2-furyl)alanin, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10743603
Marke: Thermo Scientific Acros 362495000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 220497-85-8
Summenformel C22H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 377.40
MDL-Nummer MFCD01311747
InChI-Schlüssel AJXDCHXGNUFBRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-d-2-furylalanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-furan-2-yl propanoic acid, fmoc-beta-2-furyl-d-ala-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-2-furyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-furan-2-yl propanoic acid, fmoc-3-2-furyl-d-alanine, n-fmoc-3-2-furyl-d-alanine, fmoc-beta-2-furyl-d-ala-oh hplc
PubChem CID 16211163
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(furan-2-yl)propansäure
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=CO1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-FMOC-(2-Furyl)alanine
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Formelmasse 377.39
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Pulver