Learn More
(R)-N-BOC-Piperidin-3-carbonsäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10058049
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
163438-09-3
C11H18NO4
228.27
MFCD02179173
NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
643516
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O
163438-09-3
C11H18NO4
228.27
MFCD02179173
NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
643516
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-Piperidine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand −52.20° (20°C c=1.15 MeOH)
Spezifische Drehung -52.2
IUPAC-Name (3R)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-3-Carbonsäure
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-Piperidine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.