Learn More
(R)-N-BOC-Piperidin-3-carbonsäure, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 436500050
Additional Details : CAS : 163438-09-3 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10413530
  • 416.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
04-02-2021
Chemische Identifikatoren
163438-09-3
229.28
r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
(3R)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-3-Carbonsäure
C11H19NO4
NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-N
643516
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
(R)-N-BOC-Piperidine-3-carboxylic acid
Glasflasche
-52.2
166°C to 171°C
163438-09-3
100.0
C11H19NO4
NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-N
(3R)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-3-Carbonsäure
643516
Kristallpulver
Authentic
−52.20° (20°C c=1.15 MeOH)
Weiß
5g
96.0
96% min. (HPLC)
r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=O)O
229.28
229.28
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-Piperidine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation