Learn More
(R)-N-BOC-α-Ethylalanin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11935521
Marke: Thermo Scientific Acros 441061000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 123254-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123254-58-0
Summenformel C10H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
MDL-Nummer MFCD12963786
InChI-Schlüssel SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
Synonym boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 14284791
IUPAC-Name 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-methylbutanoic acid
SMILES CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-α-Ethylalanine
Schmelzpunkt 104°C to 112°C
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -12
Menge 100 mg
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine