Learn More
(R)-N-BOC-Allylglycin, 95 %, 98 %, z. B. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10652423 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10652423 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10500362 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652423 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 362845000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170899-08-8
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
MDL-Nummer MFCD01320882
InChI-Schlüssel BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Synonym boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ensäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-Allylglycine
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Spezifische Drehung -9.5° to -12.5° (20°C, 589nm) (c=1, methanol)
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit