Learn More
(R)-N-BOC-4-Chlorphenylalanin, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10457972 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10457972
Marke: Thermo Scientific Acros 362920010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 57292-44-1
Summenformel C14H18ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 299.75
MDL-Nummer MFCD00076978
InChI-Schlüssel BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 7018791
IUPAC-Name (2R)-3-(4-Chlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 299.75
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver