Learn More
(R)-N-BOC-3-Amino-3-Phenylpropanpropansäure, 95 %, 98 % e.e., ACROS Organics ™
Product Code. 10374212 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10374212 1 g Glasflasche 1 Gramm
10055123 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10170662 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10374212 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 362860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 161024-80-2
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD01320859
InChI-Schlüssel JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Synonym r-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, boc-beta-phe-oh, r-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, r-3-boc-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-phenylalanine, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 7009108
IUPAC-Name (3R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123.4°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver