Learn More
(R)-N-BOC-3-Amino-3-Phenylpropanpropansäure, 95 %, 98 % e.e., ACROS Organics ™
Artikelnummer. 10055123 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10055123 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10170662 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10374212 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10055123 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 362862500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161024-80-2
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD01320859
InChI-Schlüssel JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Synonym r-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, boc-beta-phe-oh, r-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, r-3-boc-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-phenylalanine, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 7009108
IUPAC-Name (3R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123.4°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver