Learn More
(R)-(+)-N-Benzyl-1-Phenylethylamin, ChiPros 99+%, ee 96+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374186
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11374186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19298.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38235-77-7
Summenformel C15H17N
Molekulargewicht (g/mol) 211.308
MDL-Nummer MFCD00015010
InChI-Schlüssel ZYZHMSJNPCYUTB-CYBMUJFWSA-N
Synonym r-+-n-benzyl-1-phenylethylamine, r-n-benzyl-1-phenylethanamine, r-+-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, benzyl 1r-1-phenylethyl amine, r-n-benzyl-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethyl benzylamine, 1r-n-benzyl-1-phenylethanamine, s---n-benzyl-alpha-phenethylamine, pubchem5974
PubChem CID 1268086
IUPAC-Name (1R)-N-Benzyl-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Dichte 1.01
Siedepunkt 171°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥96 %
Brechungsindex 1.563
Menge 5 g
Beilstein 3589990
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung +39° (Neat)
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) ≥99%