Learn More
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-N α-Dimethylbenzylamine |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.9240g/mL |
| Siedepunkt | 74.0°C to 76.0°C (11.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 61°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |