Learn More
(R)-(+)-N-Allyl-1-Phenylethylamin-Hydrochlorid, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10011821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10011821 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10011821 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337850010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-N-Allyl-1-phenylethylamine hydrochloride
CAS 204587-86-0
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H15N·HCl
Strukturformel C6H5CH(CH3)NHCH2CHCH2·HCl
MDL-Nummer MFCD01862108
Menge 1 g
Synonym r--n-allyl-1-phenylethylamine hydrochloride, 1r-1-phenylethyl prop-2-en-1-yl amine hydrochloride, r-+-n-2-allyl phenylethylamine, r-n-1-phenylethyl prop-2-en-1-amine hydrochloride
InChI-Schlüssel BAFILFKLBRDSLS-HNCPQSOCSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCC=C.Cl
IUPAC-Name N-[(1R)-1-Phenylethyl]prop-2-en-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.71
PubChem CID 53393158
Formelmasse 197.71
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver und Stückchen