missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse/Rat cAMP Parameter Assay Kit

Artikelnummer. 18758349
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
96 Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18758349

Marke: R&D Systems™ KGE012B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse/Rat cAMP Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse/Rat cAMP Parameter Assay Kit quantifies mouse, rat cAMP in cell culture supernates (50 ul), cell lysates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), edta plasma (50 ul), urine (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 3.75 - 240 nmol/L
Assay-Empfindlichkeit: 1.54 nmol/L
Nachweisbare Analyten cAMP
Assay Solid Phase Competitive ELISA
Konjugat Biotin
Kreuzreaktivität < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Immunassay-Kit-Format 96-Well Streifenplatte
Probentyp Cell Culture Supernatant, Zelllysate, Plasma (EDTA), Tissue Homogenates, Urin
Spezifität Cyclic AMP in Mouse and Rat Samples
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Wirtsspezies Maus, Ratte
Messbereich 3.75-240 nmol/L
Menge 1 Kit
Probenvolumen Cell Culture Supernates (50uL),Cell Lysates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),EDTA Plasma (50uL),Urine (10uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt