Learn More
(R)-α-Methylphenylalanin-Hydrat, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11915381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11915381 500 mg 500 Milligramm
11905381 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915381 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441295000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 17350-84-4
Summenformel C10H13NO2·xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 197.23
InChI-Schlüssel HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
PubChem CID 7023409
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropansäure
SMILES CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-α-Methylphenylalanine hydrate
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >233°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 500 mg
Spezifische Drehung 18
Formelmasse 197.23
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (R)-alpha-Methylphenylalanine hydrate