Learn More
(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10490301 1 g Glasflasche 1 Gramm
10390634 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490301 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 224470010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3966-32-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3966-32-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00004250
InChI-Schlüssel DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Synonym r---alpha-methoxyphenylacetic acid, r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, 2r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, r-methoxyphenylacetic acid, r-methoxy phenyl acetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, r---.alpha.-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, r, o-methyl-d-mandelic acid, ksc496q9j
PubChem CID 2724294
IUPAC-Name (2R)-2-methoxy-2-phenylessigsäure
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-α-Methoxyphenylacetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(OCH3)COOH
Menge 1 g
Beilstein 10, 195
Spezifischer Drehzustand −160.40° (20°C c=1,methanol)
Spezifische Drehung -160.4
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form feines kristallines Pulver oder Nadeln