Learn More
(R)-(-)-Mandelsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001290
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
611-71-2
C8H8O3
152.15
MFCD00064251
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
11914
CHEBI:17656
(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
611-71-2
C8H8O3
152.15
MFCD00064251
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
11914
CHEBI:17656
(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Mandelic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 130°bis 135 °C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige-gelb bis weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel C6H5CH(OH)CO2H
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98.5%
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-Mandelic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.