Learn More
(R)-(-)-Linalool, 95 % (Enantiomerensumme), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10421864
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-Linalool, 95 % (Enantiomerensumme), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10421864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10421864
Marke: Thermo Scientific Acros 428311000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 126-91-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-91-0
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00135469
InChI-Schlüssel CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Synonym --linalool, 3r-linalool, r---linalool, unii-3u21e3v8i2, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3r, 3r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, l-linalool, 3r,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, linalool +
PubChem CID 443158
ChEBI CHEBI:28
IUPAC-Name (3R)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Linalool
Namenshinweis 95% (sum of enantiomers)
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8620g/mL
Siedepunkt 196.0°C to 198.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Menge 100 g
Merck Index 15, 5550
Relative Dichte 0.862
Spezifische Drehung -15° to -21° (20°C, 589nm) (neat)
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 95% (sum of enantiomers)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-Linalool
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(R)-(-)-Linalool, 95 % (Enantiomerensumme), Thermo Scientific Chemicals >