Learn More
(R)-Laudanosine, TRC
Artikelnummer. 30009783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009783 5 mg 5 Milligramm
30004806 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1785205MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-63-2
Summenformel C21H27NO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.44
Synonym (1R)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, (R)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, 1βH-Laudanosine, (-)-Laudanosine, D-(-)-Laudanosine, D-Laudanosine, O-Methyllaudanidine, R-(-)-Laudanosine, l-N-Methyltetrahydropapaverine
SMILES Cl.FC[C@H](N)[C@@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Laudanosine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3/t17-/m1/s1
Formelmasse 357.194