Learn More
(R)-Glycidyl butyrate, 92-94%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 252830050
Additional Details : CAS : 60456-26-0 Gewicht : 0.05500kg
Menge. 5g
Verpackung Glass bottle
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10003310
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
60456-26-0
144.17
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
[(2R)-oxiran-2-yl]methyl butanoate
C7H12O3
MFCD00075120
2724536
CCCC(=O)OCC1CO1
Spezifikation
(R)-Glycidyl butyrate
60456-26-0
100.0
≥92%
C7H12O3
MFCD00075120
-29° to -32° (20°C, 589nm) (neat)
CCCC(=O)OCC1CO1
144.17
144.17
1.0350g/mL
Colorless to Yellow
92-94%
92.0
Authentic
92-94%
Glass bottle
1.4270 to 1.4290 (20°C, 589nm)
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
[(2R)-oxiran-2-yl]methyl butanoate
2724536
Liquid
− 30.00 (20.00°C c=neat)
5g
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • (R)-Glycidyl butyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Informationsmaterial