Learn More
(R)-Glycidsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30402391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402391 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG6153001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Glycidic Acid Methyl Ester
CAS 111058-32-3
Summenformel C4H6O3
Menge 1 g
Synonym (2R)-Oxirane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-Glycidic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl Glycidate, Methyl (2R)-Glycidate, Methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1CO1
IUPAC-Name Methyl-(2R)-oxiran-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Formelmasse 102.0317