Learn More
(R)-(-)-Epichlorhydrin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11379045 25 g 25 Gramm
11359045 1 g 1 Gramm
11369045 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11379045 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14198.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51594-55-9 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51594-55-9
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
MDL-Nummer MFCD00077759
InChI-Schlüssel BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Synonym r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
PubChem CID 2734062
ChEBI CHEBI:18662
IUPAC-Name (2R)-2-(Chlormethyl)Oxiran
SMILES ClC[C@H]1CO1
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Epichlorohydrin
Dichte 1.18
Siedepunkt 116°C to 117°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 25 g
UN-Nummer UN2023
Beilstein 1420785
Optische Drehung −35° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 92.53
Reinheit (%) ≥98%