Learn More
R-(-)-Deprenylhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 18062230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18062230 1 g 1 Gramm
18040930 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18062230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2886411G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14611-52-0
Summenformel C13 H17 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 223.74
Synonym Selegiline Hydrochloride, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αR)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride
IUPAC-Name (2R)-N-methyl-1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selegiline Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Formelmasse 223.1128
Reinheit (%) >95%