Learn More
R&D Systems™ Vancomycin HCl
Artikelnummer. 18791399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18791399 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18791399 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 5506/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.39 CHF
    275.10 CHF / 1 Gramm
    Sparen 29.29 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic
Vancomycin HCl is an antibiotic with activity against Gram-positive bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vancomycin HCl
CAS 1404-93-9
Menge 1 g
Löslichkeit Soluble to 25mM in water
Produktlinie Tocris
Summenformel C66H75Cl2N9O24·HCl
Formelmasse 1485.71
Physikalische Form Fest
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use