Learn More
Tocris Bioscience™ Vancomycin HCl
Antibiotic
Marque:  Tocris Bioscience™ 5506/1G
Encompass
Code produit. 15716725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Vancomycin HCl is an antibiotic with activity against Gram-positive bacteria.
Spécification
Spécification
Vancomycin HCl
1 g
Solid
1404-93-9
Soluble to 25mM in water
Bioactive Small Molecule
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use