missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 1005

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
TC-G 1005 is a potent and selective GPBA agonist (EC50 values are 0.72 nM and 6.2 nM for hTGR5 and mTGR5, respectively). TC-G 1005 is selective for TGR5 over FXR (farnesoid X receptor). TC-G 1005 increases plasma GLP-1 levels and reduces blood glucose in mice. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TC-G 1005 |
| CAS | 1415407-60-1 |
| Synonym | (4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinyl)[4-(2,5-dimethylphenoxy)-3-pyridinyl]methanone |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Summenformel | C25H25N3O2 |
| Formelmasse | 399.48 |
| Physikalische Form | Fest |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Reinheit | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur