Learn More
Tocris Bioscience™ PFI 4
Code produit 18758798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18758798 50 mg 50mg
18756228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18758798 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 5576/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potent and selective BRPF1 bromodomain inhibitor
PFI 4 is a potent and selective BRPF1B bromodomain inhibitor (IC50 = 172 nM). Exhibits >100-fold selectivity for BRPF1 over a panel of other bromodomains including BRPF2 (BRD1), BRPF3 and BRD4. Disrupts BRPF1 binding to histone H3.3. Cell permeable. Inhibits osteoclastogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PFI 4
CAS 900305-37-5
Synonyme N-[2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-2-oxo-6-(1-pyrrolidinyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxybenzamide
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 50mM in DMSO and to 10mM in ethanol
Formule moléculaire C21H24N4O3
Poids de la formule 380.44
Forme physique Solide
Type de produit Bioactive Small Molecule
Pureté >99%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.