missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ NSC 617145

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
NSC 617145 is a werner syndrome helicase (WRN) helicase inhibitor (IC50 = 250 nM); acts synergistically with Mitomycin C (Cat. No. 3258) to induce double-strand breaks and chromosomal abnormalities in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NSC 617145 |
| CAS | 203115-63-3 |
| Synonym | 1,1'-(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis[3,4-dichloro-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 20mM in DMSO |
| Summenformel | C13H10Cl4N2O4 |
| Formelmasse | 400.04 |
| Physikalische Form | Fest |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Reinheit | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur