Learn More
Tocris Bioscience™ NSC 617145
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
NSC 617145 is a werner syndrome helicase (WRN) helicase inhibitor (IC50 = 250 nM); acts synergistically with Mitomycin C (Cat. No. 3258) to induce double-strand breaks and chromosomal abnormalities in vitro.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | NSC 617145 |
CAS | 203115-63-3 |
Synonym | 1,1'-(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis[3,4-dichloro-1H-pyrrole-2,5-dione |
Menge | 10 mg |
Löslichkeit | Soluble to 20mM in DMSO |
Summenformel | C13H10Cl4N2O4 |
Formelmasse | 400.04 |
Physikalische Form | Fest |
Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
Reinheit | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ NSC 617145 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur