Learn More
Tocris Bioscience™ NADPH Reduced form Tetrasodium Salt
Cofactor for many anabolic enzymes
Marke:  Tocris Bioscience™ 5515/100
Encompass
Artikelnummer. 15776725
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
NADPH reduced form tetrasodium salt is a cofactor for many anabolic enzymes which use NADPH as a reducing agent.
Spezifikation
Spezifikation
NADPH reduced form tetrasodium salt
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2'-phosphate reduced tetrasodium salt
Soluble to 50mM in water
Bioactive Small Molecule
2646-71-1
100 mg
Solid
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use