Learn More
R&D Systems™ Mouse TLR9 (NP_112455) VersaClone cDNA Artikelnummer.: 18441740
Verfügbar ab: 08-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
R&D Systems™ Mouse TLR9 (NP_112455) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18441740
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 18441740
Marke: R&D Systems™ RDC0838
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Toll-like Receptor 9
The Mouse TLR9 (NP_112455) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TLR9, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TLR9 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen mTLR9
Zugriffsnummer NP_112455
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 3110bp
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Maus
Menge 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Mouse TLR9 (NP_112455) VersaClone cDNA >