missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse PTGER2 (NP_032990) VersaClone cDNA
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Beschreibung
The Mouse PTGER2 (NP_032990) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PTGER2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The PTGER2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | mPTGER2 |
| Zugriffsnummer | NP_032990 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 1101bp |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Maus |
| Menge | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur