Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Inhibin A Protein
Beschreibung
Measured by its ability to neutralize Activin-mediated erythroid differentiation of K562 human chronic myelogenous leukemia cells. The ED50 for this effect is 5-30 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | CAA49324 (alpha chain) & P08476 (beta chain) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl. |
| Gen-ID (Entrez) | 3623 |
| Molekulargewicht | M.W. (Observed): 12-14 kDa & 17-20 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 14.5 kDa (alpha chain) & 13.0 kDa (beta chain) |
| Name | Inhibin A |
| Vorbereitungsmethode | Reconstitute at 100μg/mL in 4mM HCl. |
| Qualitätskontrollen | SDS-PAGE: 12-14kDa & 17-20kDa, reducing conditions |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse Inhibin A protein Ser234-Ile366 (alpha chain) & Gly311-Ser426 (beta chain) |
| Mehr anzeigen |