Learn More
Tocris Bioscience™ IPTG
GREENER_CHOICE
Used in cloning procedures with X-GAL
Marke:  Tocris Bioscience™ 5509/10G
Encompass
Artikelnummer. 15746725
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
IPTG is an used in combination with X-GAL (Cat. No. 5510) in cloning procedures requiring expression of β-galactosidase activity. Non-metabolizable analog of galactose.
This product has <0.1% dioxane content.
Spezifikation
Spezifikation
1-Methylethyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
1-Methylethyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
Soluble to 100mM in water
Bioactive Small Molecule
367-93-1
10 g
Solid
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use