Learn More
Hyaluronan (Medium Molecular Weight), R&D Systems™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hyaluronan |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | White odorless powder. |
| Synonym | Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | Predicted MW: 75 - 350kDa Observed MW: 289kDa |
| Geruch | Geruchsneutral |