Learn More
Hyaluronan (Low Molecular Weight), R&D Systems™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hyaluronan |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | White odorless powder |
| Synonym | Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | Predicted MW: 15 - 40kDa Observed MW: 20.0kDa |
| Geruch | Geruchsneutral |