Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein
Artikelnummer. 18779716
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 18779716
Marke: R&D Systems™ 338AC01M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CHO derived
Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P08476
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 3624
Molekulargewicht M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer)
Name Activin A
Menge 1 mg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Activin A protein Gly311-Ser426
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gensymbol INHBA
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE with silver staining.
Protein Activin A