missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-17 ELISpot Kit
Beschreibung
This kit also recognizes primate IL-17
Spezifikation
Spezifikation
| Kreuzreaktivität | Human |
| Enthält | Human/Primate IL-17/IL-17A Microplate, Biotinylated Detection Antibody, Streptavidin conjugated to Alkaline Phosphatase, Dilution Buffers, Wash Buffer Concentrate, BCIP/NBT Chromogen, Human/Primate IL-17/IL-17A Positive Control |
| Menge | 6 x 96-Well-Platten |
| Probentyp | Whole cells |
| Synonym | CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quantitative determination of the frequency of cells releasing human IL-17 |
| Produkttyp | Human IL-17 ELISpot Kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?