Learn More
R&D Systems™ Human FATP1 (NP_940982) VersaClone cDNA Artikelnummer.: 18442590
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
R&D Systems™ Human FATP1 (NP_940982) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18442590
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 18442590
Marke: R&D Systems™ RDC0476
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fatty Acid Transport Protein 1
The Human FATP1 (NP_940982) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FATP1/SLC27A1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FATP1/SLC27A1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen hFATP1
Zugriffsnummer NP_940982
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 1954bp
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human FATP1 (NP_940982) VersaClone cDNA >