Learn More
R&D Systems™ Human B7-2/CD86 (NP_787058) VersaClone cDNA Artikelnummer.: 18432130
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
R&D Systems™ Human B7-2/CD86 (NP_787058) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18432130
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 18432130
Marke: R&D Systems™ RDC0693
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
CD86 molecule
The Human B7-2/CD86 (NP_787058) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for B7-2/CD86, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The B7-2/CD86 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen B7-2/CD86
Zugriffsnummer NP_787058
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 1003bp
Gen-ID (Entrez) 942
Gen-Alias Activation B7-2 antigen, B70, B72, B7-2, B7-2 antigen, B-lymphocyte activation antigen B7-2, BU63, CD28 antigen ligand 2, CD28LG2B7-2 antigen), CD86, CD86 antigen, CD86 molecule, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, LAB72, MGC34413, T-lymphocyte activation antigen CD86
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human B7-2/CD86 (NP_787058) VersaClone cDNA >