missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ GSK LSD 1 Dihydrochloride

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
GSK LSD 1 dihydrochloride is a potent and selective lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor (IC50 = 16 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for LSD1 over closely related enzymes including LSD2, MAO-1 and MAO-B. Inhibits cancer cell line growth in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | GSK LSD 1 dihydrochloride |
| CAS | 2102933-95-7 |
| Synonym | rel-N-[(1S,2R)-2-Phenylcyclopropyl]-4-piperidinamine dihydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO |
| Summenformel | C14H20N2·2HCl |
| Formelmasse | 289.24 |
| Physikalische Form | Fest |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Reinheit | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur