Learn More
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, PathClear
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
2 x 5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
Functional Assay: Tube formation - BME promotes formation of capillary-like structures by human (HBMVEC; HUVEC) or mouse (SVEC4-10) endothelial cells. Gelling Assay: BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Konzentration | 12 to 18 mg/mL |
Endotoxin-Gehalt | ≤8EU/mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
Menge | 1 mL |
Quelle | Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, PathClear >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur