Learn More
(R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolacton, ≥ 90 %, ee ≥ 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369116
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11369116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20255.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolacton wird in der pharmazeutischen Industrie als chiraler Baustein für die Statin-Klasse von cholesterinsenkenden Medikamenten verwendet. Wird auch zur Herstellung von HIV-Inhibitoren und Nahrungsergänzungsmitteln wie L-Carnitin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58081-05-3
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00211248
InChI-Schlüssel FUDDLSHBRSNCBV-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-4-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, r-3-hydroxy-gamma-butyrolactone, 4r-4-hydroxyoxolan-2-one, r-+-beta-hydroxy-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-4-hydroxy-, 4r, pubchem6051, r-+-3-hydoxy-gama-butyro lactone, 4r-4-hydroxy-2-oxolanone, 4r-4-oxidanyloxolan-2-one, 3-hydroxybutyrolactone, 3r
PubChem CID 7060520
IUPAC-Name (4R)-4-Hydroxyoxolan-2-on
SMILES O[C@H]1COC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Dichte 1.302
Siedepunkt 98°C to 100°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.4655
Menge 25 g
Beilstein 3648447
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and chloroform.
Optische Drehung +81° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) ≥90%