Learn More
(R)-(+)-alpha-Methylbenzylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30476154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476154 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2914101G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
CAS 33375-06-3
Summenformel C9H9NO
Menge 1 g
Synonym (R)-(1-Isocyanatoethyl)-benzene, (+)-(R)-α-Phenethyl Isocyanate, (+)-1-Phenylethyl Isocyanate, (+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (+)-α-Phenylethyl Isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl Isocyanate, (R)-(+)-Alpha-methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(1-Isocyanatoethyl)benzene, (R)-1-Phenylethyl Isocyanate, (R)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-α-Phenylethyl Isocyanate, R-(+)-1-Phenylethyl Isocyanate, [(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](N=C=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (R)-(1-Isocyanatoethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
Formelmasse 147.07