Learn More
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, Maybridge
Artikelnummer. 10188224
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10188224 1 g 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10188224 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00230DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride
CAS 39637-99-5
Dichte 1.3400g/mL
Prozentgehaltsbereich 97+%
Summenformel C10H8ClF3O2
MDL-Nummer MFCD00044400
Menge 1 g
Merck Index 15, 6365
Spezifischer Drehzustand −132.00 (20.00°C c=6,CHCl3)
Synonym unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
InChI-Schlüssel PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
SMILES CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
IUPAC-Name (2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 252.62
PubChem CID 3080792
Formelmasse 252.62
Reinheit (%) 97%