Learn More
(R)-(+)-Alpha-Ethylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30373569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373569 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373569 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8999705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-alpha-Ethylbenzylamine
CAS 3082-64-2
Summenformel C9H13N
Menge 5 g
Synonym (R)-alpha-Ethylbenzenemethanamine, (R)-(+)-alpha-ethylbenzylamine, d-alpha-Ethylbenzylamine, (+)-((R)-1-Phenylpropyl)amine, (+)-1-Ethylbenzylamine, (+)-1-Phenylpropylamine, (+)-alpha-Phenylpropylamine, (1R)-1-Phenylpropan-1-amine, (1R)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-1-Phenyl-1-propylamine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-alpha-Phenyl-1-propylamine, (R)-alpha-Ethylbenzylamine, (R)-1-Phenylpropanamine, (R)-alpha-Phenylpropylamine(R)-1-Phenylpropylamine, (R)-1-Phenyl-1-propanamine
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3/t9-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](N)c1ccccc1
IUPAC-Name (1R)-1-phenylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Formelmasse 135.1048