Learn More
(R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15447957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51074.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
(R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 173604-33-6
Summenformel C16H15NO2
MDL-Nummer MFCD01863565
Menge 1 g
Synonym r-4-benzhydryloxazolidin-2-one, r-+-4-diphenylmethyl-2-oxazolidinone, r-4-methyldiphenyl-2-oxazolidinone, 4r-4-diphenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem11686, 4r-4-benzhydryloxazolidine-2-one, r-4-diphenylmethyl oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone,4-diphenylmethyl-, 4r, 2-oxazolidinone, 4-diphenylmethyl-, 4r, r-+-4-diphenylmethyl-2-oxazolidin
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel QEOCTJMBYZNEJH-AWEZNQCLSA-N
SMILES C1C(NC(=O)O1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name (4R)-4-Benzhydryl-1,3-oxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 253.301
PubChem CID 9837924
Formelmasse 253.3
Reinheit (%) 98%