Learn More
(R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridin, 99+ %, (99 % ee), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10208993 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10208993 1 g Glasflasche 1 Gramm
10116753 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10208993 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393360010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 27854-88-2
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
MDL-Nummer MFCD00077865
InChI-Schlüssel HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 11804747
IUPAC-Name (1R)-1-Pyridin-4-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 99.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +58.50° (20°C c=1,chloroform)
Spezifische Drehung + 58.5
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke