Learn More
IKA™ R 301 Rührwellenschutz, Längenverstellbar= von 190mm- 310mm
Marke:  IKA™ 0002603000
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10245081
  • 211.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ: Rührwellenschutz R 301schützt vor Verletzungen an sich drehenden Wellen und Rührwerkzeugen
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung
Schutz der Rührwelle