Learn More
(R)-3-Phenylmorpholin Hydrochlorid, 97 %, Acros Organics™
Product Code. 15402182 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15402182 1 g 1 Gramm
15432182 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15402182 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 456790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 1624261-27-3
Summenformel C10H13NO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 199.68
InChI-Schlüssel BZPHPXWWVHPSOP-PPHPATTJSA-N
Synonym r-3-phenylmorpholine hydrochloride, 3r-3-phenyl-morpholine hcl, 3r-3-phenylmorpholine hydrochloride
PubChem CID 71650782
IUPAC-Name (3R)-3-Phenylmorpholin;Hydrochlorid
SMILES C1COCC(N1)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
Schmelzpunkt 192.0°C to 193.5°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Menge 1 g
Formelmasse 199.68
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.