Learn More
(R)-3-Isopropyl-2,5-Dimethoxy-3,6-Dihydropyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492456
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15492456 1 mL 1 Milliliter
15482456 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56077.XF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109838-85-9 | C9H16N2O2 | 184.239 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
(R)-3 -Isopropyl-2,5-Dimethoxy-3,6 -DihydropyrazineChiral ist ein Hilfsmittel für die Synthese von α-Aminosäuren. Ist ein Inhibitor mit Antitumoraktivität.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Von Oxidationsmitteln fernhalten. Hygroskopisch. Unter inerter Atmosphäre aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109838-85-9
Summenformel C9H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.239
MDL-Nummer MFCD00040565
InChI-Schlüssel FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2r, r-2,5-dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine, 2r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpiperazine, 2r-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine, 2r---2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
PubChem CID 736066
IUPAC-Name (2R)-3,6-Dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
SMILES CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
Dichte 1.028
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 1 mL
Beilstein 3542790
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform and Ethanol
Optische Drehung −102° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%